Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest Ecl136II
Corte en sitios GAG^CTC con la enzima Ecl136II Thermo Scientific™ FastDigest™, que funciona mejor con el tampón FastDigest universal (isoesquizómeros: Eco53kI, EcoICRI, Psp124BI, SstI).
Marca: Thermo Scientific™ FD0254
Detalles adicionales : Peso : 1.51950kg
Descripción
ADN lambda digerido con Ecl136II, agarosa al 0,7 %, 2 sitios de escisión
Las enzimas FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción rápidas que presentan una actividad del 100 % en los tampones de reacción universales FastDigest y FastDigest Green.
El tampón universal permite la rápida digestión de ADN simple, doble o múltiple en un periodo de entre 5 y 15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Todas las enzimas de modificación del ADN, como el fragmento Klenow, la ligasa de ADN T4, las fosfatasas alcalinas y la ADN polimerasa T4, tienen una actividad del 100 % en el tampón FastDigest. Por lo tanto, las enzimas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.
Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.
Los breves tiempos de incubación y la composición óptima del tampón universal FastDigest eliminan los efectos de la actividad estrella.
Características destacadas
- Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en el tampón universal.
- 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
- Digestión completa en un periodo de entre 5 y 15 minutos
- Carga directa en geles
- Sin actividad estrella
- 176 enzimas FastDigest disponibles
Especificaciones
• FastDigest Ecl136II (100 μL) • 10X FastDigest Buffer (1.0 mL) • 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL) Store at –20°C. |
|
Ecl136II | |
Sí | |
No | |
Enzima de restricción | |
FastDigest | |
65°C |
Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm | |
Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X | |
37 °C | |
100 μL (100 Reactions) | |
Clonación tradicional | |
Blunt |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.