Learn More
Eurofins DiscoverX Fer Protein, Active
Descripción
FER (TYK3) is a nuclear and cytoplasmic nonreceptor tyrosine kinase and able to affect transcription in the nucleus. FER is expressed predominantly in mature hematopoietic cells of the granulocytic and monocytic lineage, implicated in the regulation of myeloid differentiation. Inhibition of FER may be of benefit for the treatment of myeloid and prostate cancer as well as angiogenesis.
GenBank NM_005246
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. 20 mM sodium β-glycerophosphate, 10 mM sodium fluoride, 0.25 mM sodium vanadate. Frozen solution. |
| Peso molecular | 35.6 kDa |
| Cantidad | 250 μg |
| Especie | Human |
| Recombinante | Recombinant |
| Etiqueta de proteína | N-terminal 6His |
| Sistema de expresión | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forma de proteína | Truncated |
| Grado de pureza o calidad | ≥60% |
| Expresión | Fer, active |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.