Learn More
Cytiva Conector Luer Lock hembra para sistemas ÄKTA, COMO:
Código de producto. 12471100 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
12471100 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 12471100
Marca: Cytiva 18112038
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El conector Luer Lock hembra Cytiva se puede utilizar con los muestreadores automáticos A-900 y A-905, un componente integral de numerosos sistemas de cromatografía ÄKTA.
El conector Luer Lock hembra Cytiva se puede utilizar con numerosos sistemas de cromatografía de líquidos ÄKTA , entre los que se incluyen: Sistemas ÄKTAexplorer™, ÄKTApurifier™, ÄKTAfplc™ o ÄKTAmicro™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Conector Luer Lock hembra
Conexiones Luer Lock, hembra
Cantidad 1 unidad
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Muestreadores automáticos A-900 y A-905, utilizados en numerosos sistemas ÄKTA, como: ÄKTAexplorer, ÄKTApurifier, Ä