missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Feline Immunodeficiency Virus p24 gag Antibody (PAK3-2C1), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18045424 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.125 mL
Tamaño de la unidad:
125 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18045424 0.125 mL 125 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18045424 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10064802PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Feline Immunodeficiency Virus p24 gag Monoclonal specifically detects Feline Immunodeficiency Virus p24 gag in Virus samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Feline Immunodeficiency Virus p24 gag
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PAK3-2C1
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry
Alias de gen CA, Capsid protein p24, Feline immunodeficiency virus, Feline immunodeficiency virus capsid protein p24, Feline immunodeficiency virus p24, FIV capsid protein p24
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Made to Viral FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS p24 gag
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.125 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba NB100-64802 recognizes an immunodominant p24 epitope of feline immunodeficiency virus (FIV) p24 gag. The lentivirus FIV, responsible for a progressive and debilitating immune deficiency syndrome in domestic cats, similar to that caused by the human Immunodeficiency Virus (HIV), is a complex retrovirus with a tightly-packed genome, containing the structural genes gag, env and pro-pol and the accessory genes vif, rev and ORF-A/2. The specific binding epitope recognized by clone PAK3-2C1 appears to be enclosed in a tight peptide coil during gag production and maturation. The addition of 0.3% Triton-X detergent is recommended to reveal this epitope for antibody binding. NB100-64802 detects a dominant band of approximately 24kDa, and also detects p24 gag precursor bands at 36, 39, 49 and 52kDa under reducing conditions in Western blotting. NB100-64802 does not recognize Feline Leukaemia Virus (FeLV), Feline Herpes Virus (FHV) type 1, Feline Coronavirus or Feline Calicivirus.
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.