missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FDPS Antibody (003), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18212779 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18212779 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18212779 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290811FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

FDPS Monoclonal specifically detects FDPS in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FDPS
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 6E)-farnesyl diphosphate synthase, Dimethylallyltranstransferase, EC 2.5.1.1, EC 2.5.1.10, farnesyl diphosphate synthaseFPP synthetase, farnesyl pyrophosphate synthase, farnesyl pyrophosphate synthetase, dimethylallyltranstransferase, FPP synthase, FPPS, FPSgeranyltranstransferase, Geranyltranstransferase, KIAA1293
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse FDPS (NP_608219.1; Met1-Lys353).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2224
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.