Learn More
FCRN/FCGRT Antibody (FCGRT/2932), DyLight 550, Novus Biologicals™
Código de producto. 18512953 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18512953 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18512953
Marca: Novus Biologicals NBP308224R
Mouse Monoclonal Antibody
FCRN/FCGRT Monoclonal antibody specifically detects FCRN/FCGRT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FCRN/FCGRT
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon FCGRT/2932
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen alpha-chain, Fc fragment of IgG, receptor, transporter, alpha, FcRn, FcRn alpha chain, FCRNimmunoglobulin receptor, intestinal, heavy chain, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, IgG receptor FcRn large subunit p51, major histocompatibility complex class I-like Fc receptor, Neonatal Fc receptor, neonatal Fc-receptor for Ig
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human FCRN/FCGRT protein (around aa 24-215) (Exact sequence is proprietary) (Uniprot: P55899)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2217
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ