missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCRN/FCGRT Antibody (FCGRT/2932), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591233 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18591233 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18591233

Marca: Novus Biologicals NBP308224V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FCRN/FCGRT Monoclonal antibody specifically detects FCRN/FCGRT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FCRN/FCGRT
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon FCGRT/2932
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen alpha-chain, Fc fragment of IgG, receptor, transporter, alpha, FcRn, FcRn alpha chain, FCRNimmunoglobulin receptor, intestinal, heavy chain, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, IgG receptor FcRn large subunit p51, major histocompatibility complex class I-like Fc receptor, Neonatal Fc receptor, neonatal Fc-receptor for Ig
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human FCRN/FCGRT protein (around aa 24-215) (Exact sequence is proprietary) (Uniprot: P55899)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2217
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.