missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCRN/FCGRT Antibody (CL3638) [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 30289808 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30289808 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30289808

Marca: Novus Biologicals NBP261626F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FCRN/FCGRT Monoclonal antibody specifically detects FCRN/FCGRT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FCRN/FCGRT
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL3638
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen alpha-chain, Fc fragment of IgG, receptor, transporter, alpha, FcRn, FcRn alpha chain, FCRNimmunoglobulin receptor, intestinal, heavy chain, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, IgG receptor FcRn large subunit p51, major histocompatibility complex class I-like Fc receptor, Neonatal Fc receptor, neonatal Fc-receptor for Ig
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from P55899, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2217
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.