missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCRL6/FcRH6 Antibody (672505), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18568055 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18568055 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18568055 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6745MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FCRL6/FcRH6 Monoclonal antibody specifically detects FCRL6/FcRH6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FCRL6/FcRH6
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 672505
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Fc receptor-like 6, FLJ16056
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human FCRL6/FcRH6 , Lys16-Leu312, Accession # Q6DN72
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 343413
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.