missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCER1G Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18648026 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18648026 100 μg 100 microlitros
18683417 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18648026 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306225100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FCER1G Polyclonal antibody specifically detects FCER1G in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FCER1G
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:10000
Formulación PBS, pH7.0
Alias de gen Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for; gamma polypeptide, Fc-epsilon RI-gamma, FceRI gamma, FCRG, high affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit gamma, IgE Fc receptor subunit gamma, immunoglobulin E receptor, high affinity, gamma chain
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FCER1G fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2207
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.