missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCAR/CD89 Antibody (MIP8a), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 18012036 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18012036 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18012036 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10063266PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FCAR/CD89 Monoclonal specifically detects FCAR/CD89 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FCAR/CD89
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MIP8a
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD89 antigen, CD89IgA Fc receptor, Fc alpha receptor, Fc fragment of IgA, receptor for, immunoglobulin alpha Fc receptor
Símbolos de los genes FCAR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant soluble human Fc alpha R
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2204.0
Especificidad de la prueba NB100-63266 recognizes the human CD89 cell surface antigen, a 50-75kD cell surface glycoprotein that is also known as the IgA receptor (Fc alpha R). CD89 is expressed by peripheral blood monocytes and neutrophils. Clone MIP8a blocks binding of IgA to the Fc alpha R, and also inhibits neutrophil phagocytosis of IgA complexes.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.