missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCAR/CD89 Antibody (6), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18687560 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18687560 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18687560

Marca: Novus Biologicals NBP289483B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

FCAR/CD89 Monoclonal antibody specifically detects FCAR/CD89 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FCAR/CD89
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 6
Conjugado Biotin
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen CD89 antigen, CD89IgA Fc receptor, Fc alpha receptor, Fc fragment of IgA, receptor for, immunoglobulin alpha Fc receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human FCAR/CD89 (NP_001991.1; Met 1-Asn 227).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2204
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.