missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCAR/CD89 Antibody (013), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18120170 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18120170 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18120170

Marca: Novus Biologicals NBP290841AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

FCAR/CD89 Monoclonal specifically detects FCAR/CD89 in Rat samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FCAR/CD89
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 13
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD89 antigen, CD89IgA Fc receptor, Fc alpha receptor, Fc fragment of IgA, receptor for, immunoglobulin alpha Fc receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Rat FCAR/CD89 (NP_973721.1; Met1-Asn228).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2204
Especificidad de la prueba No cross-reactivity in ELISA with: Rat FCGR1a
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.