missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc gamma RIIIA/CD16a Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200060064 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18658985 100 μg 100 microlitros
18648985 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18658985 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299278100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Fc gamma RIIIA/CD16a Polyclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIIA/CD16a in Human, Cynomolgus Monkey samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fc gamma RIIIA/CD16a
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:5000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen CD16a, CD16a antigen, CD16FCRIIIA, Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor (CD16a), Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor for (CD16), Fc gamma receptor III-A, FCG3, Fc-gamma receptor III-2 (CD 16), Fc-gamma receptor IIIb (CD16), Fc-gamma RIII, Fc-gamma RIIIa, Fc-gamma RIII-alpha, FCGR3, FCGRIII, FCR-10, FcRIII, FcRIIIa, IGFR3FcgammaRIIIA, immunoglobulin G Fc receptor III, low affinity III, receptor for (CD16), low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-A, neutrophil-specific antigen NA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Fc gamma RIIIA/CD16a (Accession#: P08637-1; Met1-Gln208,176F)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2214
Especies diana Human, Cynomolgus Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.