missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc gamma RIIIA/CD16a Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18667220 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18667220 0.1 mL 0.10 ml
18658200 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18667220

Marca: Novus Biologicals NBP2921940.1ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Fc gamma RIIIA/CD16a Polyclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIIA/CD16a in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fc gamma RIIIA/CD16a
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen CD16a, CD16a antigen, CD16FCRIIIA, Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor (CD16a), Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor for (CD16), Fc gamma receptor III-A, FCG3, Fc-gamma receptor III-2 (CD 16), Fc-gamma receptor IIIb (CD16), Fc-gamma RIII, Fc-gamma RIIIa, Fc-gamma RIII-alpha, FCGR3, FCGRIII, FCR-10, FcRIII, FcRIIIa, IGFR3FcgammaRIIIA, immunoglobulin G Fc receptor III, low affinity III, receptor for (CD16), low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-A, neutrophil-specific antigen NA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human Fc gamma RIIIA/CD16a (NP_000560.7). YFHHNSDFYIPKATLKDSGSYFCRGLFGSKNVSSETVNITITQGLAVSTISSFFPPGYQVSFCLVMVLLFAVDTGLYFSVKTNIRSSTRDWKDHKFKWRKD
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2214
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.