missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc gamma RIII (CD16) Antibody (3G8), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18696534 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18696534 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18696534 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321452APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Fc gamma RIII (CD16) Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIII (CD16) in Human, Baboon, Chimpanzee, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization, Surface Plasmon Resonance (SPR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fc gamma RIII (CD16)
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 3G8
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen CD16, CD16A, Fc fragment of IgG receptor IIIa, FCG3, FCGR3, FCGRIII, FCR-10, FCRIII, FCRIIIA, IGFR3, IMD20
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human PMN (polymorphonuclear leukocytes) cells.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2214
Especies diana Human, Baboon, Chimpanzee, Cynomolgus Monkey, Macaque
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.