missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc gamma RIII (CD16) Antibody (1001005), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18599789 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18599789 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18599789 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB43251D

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fc gamma RIII (CD16) Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIII (CD16) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fc gamma RIII (CD16)
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1001005
Conjugado DyLight 350
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD16, CD16A, Fc fragment of IgG receptor IIIa, FCG3, FCGR3, FCGRIII, FCR-10, FCRIII, FCRIIIA, IGFR3, IMD20
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human Fc gamma RIIIA/CD16a, Gly17-Gln208, Accession # P08637
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2214
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.