Learn More
Fc gamma RIIB/CD32b Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18615305 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18615305 100 μg 100 microlitros
18623466 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18615305
Marca: Novus Biologicals NBP299136100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Fc gamma RIIB/CD32b Polyclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIB/CD32b in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Fc gamma RIIB/CD32b
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:1000-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen CD32 antigen, CD32B, CD32Fc fragment of IgG, low affinity II, receptor for (CD32), CDw32, Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor for (CD32), Fc gamma RIIb, FCG2, Fc-gamma RII-b, fc-gamma-RIIb, FCGR2, fcRII-b, IGFR2, IgG Fc receptor II-b, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Fc gamma RIIB/CD32b (Accession#: Ala 46-Pro 217; NP_001002274.1)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2213
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG