missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Fc gamma RIIB/CD32b Polyclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIB/CD32b in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | mFluor Violet 500 SE |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Fc gamma RIIB/CD32b (Accession#: Ala 46-Pro 217; NP_001002274.1) |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 2213 |
| Formulario | Purified |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?