missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc gamma RIIB/CD32b Antibody (112), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18231578 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18231578 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18231578 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289365AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Fc gamma RIIB/CD32b Monoclonal specifically detects Fc gamma RIIB/CD32b in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA Detection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fc gamma RIIB/CD32b
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 112
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución ELISA, Sandwich ELISA Detection
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD32 antigen, CD32B, CD32Fc fragment of IgG, low affinity II, receptor for (CD32), CDw32, Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor for (CD32), Fc gamma RIIb, FCG2, Fc-gamma RII-b, fc-gamma-RIIb, FCGR2, fcRII-b, IGFR2, IgG Fc receptor II-b, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Fc gamma RIIB/CD32b extracellular domain (Ala 46-Pro 217; NP_001002274.1).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2213
Especificidad de la prueba Has cross-reactivity in ELISA with: Human CD64/ FCGR1A No cross-reactivity in ELISA with: Mouse CD32b/ FCGR2B Human CD32a/ FCGR2A Human CD16b/ FCGR3B Human CD16a/ FCGR3A
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.