Learn More
Fc gamma RIIA/CD32a Antibody (S09-5D1), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Especificaciones
| Antígeno | Fc gamma RIIA/CD32a |
|---|---|
| Clon | S09-5D1 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18661834
|
Novus Biologicals
NBP3-19947-100ul |
100 μg |
645.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18696694
|
Novus Biologicals
NBP3-19947-50ul |
50 μg |
421.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Fc gamma RIIA/CD32a Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIA/CD32a in Human, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| Fc gamma RIIA/CD32a | |
| 0.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Rat | |
| CD32 antigen, CD32A, CD32MGC23887, CDw32fc-gamma-RIIa, Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor for (CD32), FCG2, Fc-gamma RII-a, Fc-gamma-RIIa, FcGR, FCGR2, FCGR2A1, FcRII-a, IGFR2MGC30032, IgG Fc receptor II-a, Immunoglobulin G Fc receptor II, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a | |
| A synthetic peptide of human Fc gamma RIIA/CD32a (Uniprot # P12318) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S09-5D1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Immunology | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 2212 | |
| IgG | |
| Affinity purified |