Descripción
Fc gamma RIIA/CD32a Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIA/CD32a in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Fc gamma RIIA/CD32a |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S09-5D1 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | CD32 antigen, CD32A, CD32MGC23887, CDw32fc-gamma-RIIa, Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor for (CD32), FCG2, Fc-gamma RII-a, Fc-gamma-RIIa, FcGR, FCGR2, FCGR2A1, FcRII-a, IGFR2MGC30032, IgG Fc receptor II-a, Immunoglobulin G Fc receptor II, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide of human Fc gamma RIIA/CD32a (Uniprot # P12318) |
| Mostrar más |