missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Fc gamma RIIA/CD32a Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIA/CD32a in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Fc gamma RIIA/CD32a |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 3B6 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:5000, ELISA |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol |
| Alias de gen | CD32 antigen, CD32A, CD32MGC23887, CDw32fc-gamma-RIIa, Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor for (CD32), FCG2, Fc-gamma RII-a, Fc-gamma-RIIa, FcGR, FCGR2, FCGR2A1, FcRII-a, IGFR2MGC30032, IgG Fc receptor II-a, Immunoglobulin G Fc receptor II, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from Human Fc gamma RIIA/CD32a [UniProt P12318] |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?