missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16) Antibody (2.4G2), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18779480 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18779480 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18779480 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252644IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16) Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16)
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2.4G2
Conjugado DyLight 755
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD16;CD16A;CD16-II;FCG3;FCGR3;FCGR3A;FCGRIII;FcGRIIIA;FCR-10;FCRIII;FCRIIIA;IGFR3;IMD20;Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse BALB/c Macrophage J774 Cell Line.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2214
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.