missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16) Antibody (2.4G2) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200072390 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18667087 0.025 mg 25 microgramos
18660787 0.2 mg 0.20 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18667087

Marca: Novus Biologicals NBP3089840.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16) Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16)
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 2.4G2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS
Alias de gen CD16;CD16A;CD16-II;FCG3;FCGR3;FCGR3A;FCGRIII;FcGRIIIA;FCR-10;FCRIII;FCRIIIA;IGFR3;IMD20;Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-A
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse BALB/c Macrophage J774 Cell Line.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2214
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.