missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16) Antibody (2.4G2) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08984-0.2mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16) Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization
Especificaciones
| Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16) | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization | |
| 2.4G2 | |
| Unconjugated | |
| CD16;CD16A;CD16-II;FCG3;FCGR3;FCGR3A;FCGRIII;FcGRIIIA;FCR-10;FCRIII;FCRIIIA;IGFR3;IMD20;Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-A | |
| Mouse BALB/c Macrophage J774 Cell Line. | |
| 0.2 mg | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| 2214 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2b κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido