Learn More
Fc gamma RII/CD32 Antibody (AT10) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18628407 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
25 microgramos
18628407 0.2 mg 0.20 miligramo
18686107 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18628407
Marca: Novus Biologicals NBP3089980.2mg
Rabbit Monoclonal Antibody
Fc gamma RII/CD32 Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RII/CD32 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Fc gamma RII/CD32
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon AT10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS
Alias de gen CD32 antigen, CD32B, CD32Fc fragment of IgG, low affinity II, receptor for (CD32), CDw32, Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor for (CD32), Fc gamma RIIb, FCG2, Fc-gamma RII-b, fc-gamma-RIIb, FCGR2, fcRII-b, IGFR2, IgG Fc receptor II-b, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human CD32.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2213
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG κ