missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Fc gamma RII/CD32 Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RII/CD32 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Fc gamma RII/CD32 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 190723 |
| Conjugado | PE-Cyanine7 |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD32 antigen, CD32B, CD32Fc fragment of IgG, low affinity II, receptor for (CD32), CDw32, Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor for (CD32), Fc gamma RIIb, FCG2, Fc-gamma RII-b, fc-gamma-RIIb, FCGR2, fcRII-b, IGFR2, IgG Fc receptor II-b, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Fc gamma RIIB, Ala46-Pro217, Accession # P31994 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?