missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc gamma RI/CD64 Antibody (22) [DyLight 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 18584195 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18584195 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18584195

Marca: Novus Biologicals FAB12572K

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fc gamma RI/CD64 Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RI/CD64 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fc gamma RI/CD64
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF, Gene Knock-Out
Clasificación Monoclonal
Clon 22
Conjugado DyLight 488
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready, Knockout Validated
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD64 antigen, Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64), FCG1, Fc-gamma receptor I B2, Fc-gamma RI, Fc-gamma RIA, FcgammaRIa, FCGR1, FcRI, FLJ18345, high affinity Ia, receptor for (CD64), high affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I, IgG Fc receptor I
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno IFN-y treated monocytes
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación CD Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2209
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.