missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc epsilon RI Antibody (IE7), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18529154 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18529154 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18529154

Marca: Novus Biologicals NBP312051MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fc epsilon RI Monoclonal antibody specifically detects Fc epsilon RI in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fc epsilon RI
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon IE7
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen alpha polypeptide, Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for, alpha polypeptide, Fc-epsilon RI-alpha, FcERI, high affinity immunoglobulin epsilon receptor alpha-subunit, high affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit alpha, high-affinity, of mast cells, alpha polypeptide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human protein, N-terminus.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Asthma, Cancer, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2205
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.