missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc epsilon RI alpha Antibody (773704), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30061282 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30061282 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30061282 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6678MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fc epsilon RI alpha Monoclonal antibody specifically detects Fc epsilon RI alpha in Human samples. It is validated for Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fc epsilon RI alpha
Aplicaciones Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 773704
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Neutralization
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FCE1A,fcepsilonri,FCER1A,FcERI,Fcr-5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Fc epsilon RI alpha , Val26-Gln205, Accession # P12319
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.