missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ FBXW7/Cdc4 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30067018 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30067018 25 μg 25 microgramos
30066907 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30067018

Marca: Novus Biologicals™ NBP33092025ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FBXW7/Cdc4 Polyclonal antibody specifically detects FBXW7/Cdc4 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FBXW7/Cdc4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot : 1-5 μg/mL
Formulación Phosphate buffered saline
Alias de gen AGOFBXO30, Archipelago homolog, archipelago, Drosophila, homolog of, CDC4FLJ16457, F-box and WD repeat domain containing 7, F-box and WD-40 domain protein 7 (archipelago homolog, Drosophila), F-box and WD-40 domain-containing protein 7, F-box protein FBW7, F-box protein FBX30, F-box protein SEL-10, F-box/WD repeat-containing protein 7, FBW7hCdc4, FBX30FLJ11071, FBXW6, hAgo, homolog of C elegans sel-10, SEL-10DKFZp686F23254, SEL10FBW6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide dervied from the human FBXW7/Cdc4 protein
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55294
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.