Learn More
FBXO6 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18574082 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18574082 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18574082
Marca: Novus Biologicals NBP298796UV
Rabbit Polyclonal Antibody
FBXO6 Polyclonal antibody specifically detects FBXO6 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FBXO6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen FBG2F-box/G-domain protein 2, F-box only protein 6, F-box protein 6, F-box protein Fbx6, F-box protein that recognizes sugar chains 2, Fbx6b, FBX6FBS2F-box protein FBG2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the human FBXO6.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26270
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG