Learn More
FBXO5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | FBXO5 |
---|---|
Concentración | 0.42 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16887543
|
Proteintech
10872-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16877543
|
Proteintech
10872-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
F-box proteins, critical components of the conserved ubiquitin-protein ligase complex SCF (Skp1/Cdc53-Cullin1/F-box), recruit substrates for ubiquitination and consequent degradation through their specific protein-protein interaction domains. Novel human F-box proteins named FBG1, FBG2, FBG3, FBG4 and FBG5 constitute a subfamily of mammalian F-box proteins. FBG genes are expressed in a limited number of human tissues including kidney, liver, brain and muscle tissues.Especificaciones
FBXO5 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q7TSG3, Q9UKT4 | |
26271, 292263, 67141 | |
FBXO5 Fusion Protein Ag1296 | |
Primary | |
-20°C | |
FBXO5 |
0.42 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Early mitotic inhibitor 1, EMI1, F box only protein 5, F box protein 5, FBX5, FBXO5 | |
Fbxo5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |