missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FBXO42 Antibody (OTI1H4), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Código de producto. 18152924 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18152924 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18152924

Marca: Novus Biologicals NBP271960PECY55

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FBXO42 Monoclonal specifically detects FBXO42 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FBXO42
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1H4
Conjugado PE-Cyanine5.5
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen F-box only protein 42, F-box protein 42, Fbx42, JFK, Just one F-box and Kelch domain-containing protein, KIAA1332FBX42
Símbolos de los genes FBXO42
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 356-717 of human FBXO42 (NP_061867) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54455.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.