Learn More
Abnova™ FBXO4 Recombinant Protein
Código de producto. 16118272
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16118272 25 μg 25 microgramos
16108272 10 μg 10 microgramos
2 options
Código de producto. 16118272
Marca: Abnova™ H00026272P01.25ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH48098
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 26272
Peso molecular 68.31
Nombre FBXO4 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MAGSEPRSGTNSPPPPFSDWGRLEAAILSGWKTFWQSVSKERVARTTSREEVDEAASTLTRLPIDVQLYILSFLSPHDLCQLGSTNHYWNETVRDPILWRYFLLRDLPSWSSVDWKSLPDLEILKKPISEVTDGAFFDYMAVYRMCCPYTRRASKSSRPMYGAVTSFLHSLIIQNEPRFAMFGPGLEELNTSLVLSLMSSEELCPTAGLPQRQIDGIGSGVNFQLNNQHKFNILILYSTTRKERDRAREEHTSAVNKMFSRHNEGDDQQGSRYSVIPQIQKVCEVVDGFIYVANAEAHKRHEWQDEFSHIMAMTDPAFGSSGRPLLVLSCISQGDVKRMPCFYLAHELHLNLLNHPWLVQDTEAETLTGFLNGIEWILEEVESKRAR
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen DKFZp547N213/FBX4/FLJ10141
Nombre común FBXO4
Símbolo de gen FBXO4
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution