Learn More
Invitrogen™ FBRS Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
180.00€ - 453.00€
Especificaciones
| Antígeno | FBRS |
|---|---|
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17703404
|
Invitrogen™
PA5122002 |
20 μL |
180.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17793394
![]() |
Invitrogen™
PA5122001 |
100 μL |
453.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Fibrosin is a lymphokine secreted by activated lymphocytes that induces fibroblast proliferation.Especificaciones
| FBRS | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| Q8R089, Q9HAH7 | |
| 14123, 64319 | |
| Met1-Asp250 (Accession Q9HAH7), with N-terminal His Tag. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Fbrs |
| 0.5 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 | |
| Fbrs; FBS; FBS1; fbsh; fibrogenic lymphokine; fibrosin; fibrosin 1; fibrosin-1; FLJ11618; probable fibrosin-1; probable fibrosin-1 long transcript protein | |
| Fbrs | |
| IgG | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A | |
| Antibody |