Learn More
Invitrogen™ FBRS Polyclonal Antibody, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17793394
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
17793394 100 μL 100 microlitros
17703404 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 17793394
Marca: Invitrogen™ PA5122001
Rabbit Polyclonal Antibody
Fibrosin is a lymphokine secreted by activated lymphocytes that induces fibroblast proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FBRS
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica Fbrs
N.º de referencia del gen Q8R089, Q9HAH7
Alias de gen Fbrs; FBS; FBS1; fbsh; fibrogenic lymphokine; fibrosin; fibrosin 1; fibrosin-1; FLJ11618; probable fibrosin-1; probable fibrosin-1 long transcript protein
Símbolos de los genes Fbrs
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Met1-Asp250 (Accession Q9HAH7), with N-terminal His Tag.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14123, 64319
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG