Learn More
FBPase-1 Inhibitor, Thermo Scientific™
A cell-permeable benzoxazolo-sulfonamide compound that inhibits hFBPase-1
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65298.MA
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
10mg | |
De 2° a 8 °C | |
883973-99-7 | |
377,60g/mol | |
Sensible a la luz | |
Reactivo de transducción de la señal |
Blanco apagado | |
Un compuesto de benzoxazolo-sulfonamida que puede penetrar en las células que inhibe la hFBPasa-1 | |
C13H7Cl3N2O3S | |
Inhibidor de la F16BPasa | |
Soluble en DMSO | |
Sólido |