Learn More
FBP2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30230080 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30230080 100 μL 100 microlitros
30226658 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30230080
Marca: Novus Biologicals NBP338621100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
FBP2 Polyclonal antibody specifically detects FBP2 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FBP2
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen D-fructose-1,6-bisphosphate 1-phosphohydrolase 2, EC 3.1.3, EC 3.1.3.11, FBPase 2, fructose-1,6-bisphosphatase 2, fructose-1,6-bisphosphatase isozyme 2, hexosediphosphatase, MGC142192, muscle fructose-bisphosphatase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-339 of human FBP2 (NP_003828.2).,, Sequence:, MTDRSPFETDMLTLTRYVMEKGRQAKGTGELTQLLNSMLTAIKAISSAVRKAGLAHLYGIAGSVNVTGDEVKKLDVLSNSLVINMVQSSYSTCVLVSEENKDAIITAKEKRGKYVVCFDPLDGSSNIDCLASIGTIFAIYRKTSEDEPSEKDALQCGRNIVAAGYALYGSATLVALSTGQGVDLFMLDPALGEFVLVEKDVKIKKKGKIYSLNEGYAKYFDAATTEYVQKKKFPEDGSAPYGARYVGSMVADVHRTLVYGGIFLYPANQKSPKGKLRLLYECNPVAYIIEQAGGLATTGTQPVLDVKPEAIHQRVPLILGSPEDVQEYLTCVQKNQAGS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8789
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG