missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FBP2 Antibody (1E11), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18439386 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18439386 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18439386

Marca: Novus Biologicals NBP222556AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FBP2 Monoclonal antibody specifically detects FBP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FBP2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1E11
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen D-fructose-1,6-bisphosphate 1-phosphohydrolase 2, EC 3.1.3, EC 3.1.3.11, FBPase 2, fructose-1,6-bisphosphatase 2, fructose-1,6-bisphosphatase isozyme 2, hexosediphosphatase, MGC142192, muscle fructose-bisphosphatase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human FBP2 (1-339aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8789
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.