Learn More
Abnova™ FAU (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Descripción
- Sequence: MQLFVRAQELHTFEVTGQETVAQIKAHVASLEGIAPEDQVVLLAGAPLEDEATLGQCGVEALTTQEVAGRMLGGKVHGSLARAGKVRGQTPKVAKQEKKKKKTGRAKRRMQYNRRFVNVVPTFGKKKGPNANS
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH33877 |
| ID de gen (Entrez) | 2197 |
| Nombre | Finkel-Biskis-Reilly murine sarcoma virus (FBR-MuSV) ubiquitously expressed |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | FAU1, FLJ22986, Fub1, Fubi, MNSFbeta, RPS30 |
| Símbolo de gen | FAU |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |