missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FATP5/SLC27A5 Antibody (CL0216) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30289215 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30289215 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30289215 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252881CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FATP5/SLC27A5 Monoclonal antibody specifically detects FATP5/SLC27A5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FATP5/SLC27A5
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL0216
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen ACSBBACS, ACSVL6BAL, BA-CoA ligase, Bile acid-CoA ligase, bile acyl-CoA synthetase, Cholate--CoA ligase, EC 6.2.1.7, FACVL3FATP-5, FATP5Solute carrier family 27 member 5, Fatty acid transport protein 5, Fatty-acid-coenzyme A ligase, very long-chain 3, FLJ22987, solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 5, VLACSRVery long-chain acyl-CoA synthetase homolog 2, VLCSH2Very long-chain acyl-CoA synthetase-related protein, VLCS-H2VLACS-related
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9Y2P5, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10998
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.