missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FATP4/SLC27A4 Antibody (342142), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18538938 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18538938 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18538938

Marca: Novus Biologicals FAB3650W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FATP4/SLC27A4 Monoclonal antibody specifically detects FATP4/SLC27A4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FATP4/SLC27A4
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 342142
Conjugado DyLight 650
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ACSVL4Solute carrier family 27 member 4, EC 6.2.1, EC 6.2.1.-, EC 6.2.1.7, FATP-4, FATP4Fatty acid transport protein 4, IPS, long-chain fatty acid transport protein 4, solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human FATP4, Met1-Leu643, Accession # Q6P1M0
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10999
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.