missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FATP1/SLC27A1 Antibody (308420) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30174015 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30174015 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30174015

Marca: Novus Biologicals FAB3304JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FATP1/SLC27A1 Monoclonal antibody specifically detects FATP1/SLC27A1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining),Immunocytochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FATP1/SLC27A1
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 308420
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ACSVL5FATP-1, EC 6.2.1, EC 6.2.1.-, FATP1Solute carrier family 27 member 1, FATPlong-chain fatty acid transport protein 1, Fatty acid transport protein 1, FLJ00336, MGC71751, solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human FATP1, Met1-Leu646, Accession # Q6PCB7
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 376497
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.