Learn More
Scotch-Brite™ Bayetas de microfibra Fast Shine 2060
Descripción
- Limpieza rápida y eficaz con o sin productos químicos
- Limpieza sin pelusa en prácticamente cualquier superficie
- Elimina la necesidad de utilizar productos de limpieza en muchos casos
- Ideales para la limpieza de muebles y sanitarios
- Pueden utilizarse en todo tipo de superficies, incluidas las superficies delicadas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paño de limpieza |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Anchura (métrico) | 360 mm |
| Material | Microfibra |
| Color | Verde |
| Descripción | Semidesechable |
| Dimensiones (L x An) | 400 x 360 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza rápida y eficaz |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |