missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fascin Antibody (FSCN1/7209), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18631774 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18631774 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18631774

Marca: Novus Biologicals NBP320939PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fascin Monoclonal antibody specifically detects Fascin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fascin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FSCN1/7209
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen FAN1,55 kDa actin-bundling protein, fascin homolog 1, actin-bundling protein (Strongylocentrotus purpuratus), FLJ38511, HSN, p55actin bundling protein, singed (Drosophila)-like (sea urchin fascin homolog like), singed-like (fascin homolog, sea urchin), Singed-like protein, SNLfascin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa350-400) of human Fascin protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6624
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.