missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fas/TNFRSF6/CD95 Antibody (B-D29), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584106 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18584106 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18584106 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314578AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fas/TNFRSF6/CD95 Monoclonal antibody specifically detects Fas/TNFRSF6/CD95 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fas/TNFRSF6/CD95
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon B-D29
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Apo-1 antigen, apoptosis antigen 1, Apoptosis-mediating surface antigen FAS, APT1FASTM, CD95 antigen, CD95ALPS1A, Fas (TNF receptor superfamily, member 6), Fas AMA, Fas antigen, FAS1, FASLG receptor, TNFRSF6member 6, tumor necrosis factor receptor superfamily member 6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Fas/TNFRSF6/CD95
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Death Receptor Signaling Pathway, Diabetes Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Inhibitors Activators and Regulators, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 355
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.