missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FANCD2 Antibody (1290D), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30025959 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30025959 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30025959

Proveedor: Novus Biologicals FAB9369H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

FANCD2 Monoclonal antibody specifically detects FANCD2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FANCD2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon 1290D
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Knockout Validated
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp762A223, FA4, FACD, FAD, FAD2, FA-D2, FADFAD2, FANCD, Fanconi anemia complementation group D2, Fanconi anemia group D2 protein, Fanconi anemia, complementation group D2, FLJ23826, FPN1, HFE4, IREG1, Protein FACD2, SLC11A3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human FANCD2, Glu11-Glu230, Accession # Q9BXW9
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Epigenetics, Genes Sensitive to DNA Damaging Agents
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2177
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.