missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FANCD2 Antibody (1290D) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18268730 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18268730 0.025 mg 25 microgramos
18207500 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18268730

Marca: Novus Biologicals NBP254808SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

FANCD2 Monoclonal specifically detects FANCD2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular), Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FANCD2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1290D
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 - 0.5 ug/ml, Simple Western 1 ug/ml, Flow Cytometry 1 ug/ml, Immunohistochemistry 5-10 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 5-10 ug/ml, Flow (Intracellular), Knockout Validated
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen DKFZp762A223, FA4, FACD, FAD, FAD2, FA-D2, FADFAD2, FANCD, Fanconi anemia complementation group D2, Fanconi anemia group D2 protein, Fanconi anemia, complementation group D2, FLJ23826, FPN1, HFE4, IREG1, Protein FACD2, SLC11A3
Símbolos de los genes FANCD2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This FANCD2 Antibody (1290D) was developed against human FANCD2 fusion protein (N-terminal fragment). [Swiss-Prot #Q9BXW9]
Peso molecular del antígeno 164.1 kDa
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Epigenetics, Genes Sensitive to DNA Damaging Agents
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2177
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.